Mosapride citrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-((4-(4-fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methyl)benzamide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, TAK-370, AS-4370 citrate
463200010 463200050
ACRO463200010EA 99.2 EUR InStock
ACRO463200010 ACRO463200050
Mosapride citrate
Mosapride citrate
  • Bioactive
Formule: C₂₁H₂₅ClFN₃O₃·C₆H₈O₇
MW: 614,02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01666680
Numéro CAS: 112885-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 6 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité