Sildenafil
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
463240010 463242500
ACRO463240010EA 229 EUR InStock
ACRO463240010 ACRO463242500
Sildenafil
Sildenafil
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₃₀N₆O₄S
MW: 474,58 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00867528
Numéro CAS: 139755-83-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité