Dofetilide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(4-Methanesulphonamidophenoxy)-2-[N-(4-methanesulphonamidophenethyl)-N-methylamino]ethane, N-(4-(2-(Methyl(2-(4-(methylsulphonamido)phenoxy)ethyl)amino)ethyl)phenyl)methanesulphonamide
463370010 463372500
ACRO463370010EA 991 EUR InStock
ACRO463370010 ACRO463372500
Dofetilide
Dofetilide
  • Bioactive
Formule: C₁₉H₂₇N₃O₅S₂
MW: 441,56 g/mol
Point de fusion: 149…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869707
Numéro CAS: 115256-11-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 157 °C
Water ≤1 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité