(+/-)-Sulpiride
Fournisseur: Thermo Scientific
463480050 463480250 463481000
ACRO463480050EA 47.7 EUR InStock
ACRO463480050 ACRO463480250 ACRO463481000
(+/-)-Sulpiride
(+/-)-Sulpiride
  • Bioactive
Formule: C₁₅H₂₃N₃O₄S
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055061
Numéro CAS: 15676-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder and or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 181 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité