Tinidazole
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[2-(Ethylsulphonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-(2-(Ethylsulphonyl)ethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole
463510050 463510250
ACRO463510050EA 31.5 EUR InStock
ACRO463510050 ACRO463510250
Tinidazole
Tinidazole
  • Bioactive
Formule: C₈H₁₃N₃O₄S
MW: 247,27 g/mol
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057217
Numéro CAS: 19387-91-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Almost white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité