Nobiletin
Fournisseur: Thermo Scientific
463520010 463522500
ACRO463520010EA 382 EUR InStock
ACRO463520010 ACRO463522500
Nobiletin
Nobiletin
  • Bioactive
Formule: C₂₁H₂₂O₈
Point de fusion: 138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03273560
Numéro CAS: 478-01-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
Water ≤5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité