Oxaprozin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
463530050 463530250
ACRO463530050EA 58.8 EUR InStock
ACRO463530050 ACRO463530250
Oxaprozin
Oxaprozin
  • Bioactive
Formule: C₁₈H₁₅NO₃
MW: 293,32 g/mol
Point de fusion: 161…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215977
Numéro CAS: 21256-18-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité