Éthanol dénaturé (dénaturé avec 1 % d'iPr-OH, 1 % de MEK et 0,001 % de Bitrex®)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol denatured
463680010 463680025 463680050 463680250
ACRO463680010EA 42.2 EUR InStock
ACRO463680010 ACRO463680025 ACRO463680050 ACRO463680250
Éthanol dénaturé (dénaturé avec 1 % d'iPr-OH, 1 % de MEK et 0,001 % de Bitrex®)
Ethanol denatured
  • solvent
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –114.1 °C
Densité: 0.79
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3610 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
Water ≤3400 ppm
Density (20°C) 0.789 to 0.790 kg/l
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
E/E 99.8 to 100.0 % v/v (calculated)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité