L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Éthanol dénaturé 96, extra_pure (IPA 1% + MEK 1% + 0.001 Bitrex)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol denatured
463700025 463700050 463700250
ACRO463700025EA 65.9 EUR InStock
ACRO463700025 ACRO463700050 ACRO463700250
Éthanol dénaturé 96, extra_pure (IPA 1% + MEK 1% + 0.001 Bitrex)
Ethanol denatured
  • solvent
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –114.1 °C
Densité: 0.79
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3620 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.803 to 0.812 kg/l
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
Ethanol 95 to 97 % v/v (calculated)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité