Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
463770010 463770050
ACRO463770010EA 49.7 EUR InStock
ACRO463770010 ACRO463770050
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
  • Bioactive
Formule: C₂₀H₂₆O₃
MW: 314,43 g/mol
Point de fusion: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062585
Numéro CAS: 5571-36-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité