Carbonate de dibutyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Carbonic acid dibutyl ester
463880050 463880250
ACRO463880050EA 59.1 EUR InStock
ACRO463880050 ACRO463880250
Carbonate de dibutyle
Carbonate de dibutyle
  • Organic reagent
Formule: C₉H₁₈O₃
MW: 174,24 g/mol
Densité: 0.92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043938
Numéro CAS: 542-52-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité