Ambrisentan
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, (S)-2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
463950010 463952500
ACRO463950010EA 435 EUR InStock
ACRO463950010 ACRO463952500
Ambrisentan
Ambrisentan
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₂₂N₂O₄
MW: 378,42 g/mol
Point de fusion: >150 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09842330
Numéro CAS: 177036-94-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité