Acide chlorhydrique ~37% dans l'eau pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
463961000 463965000
463961000.EA 26.8 EUR InStock
463961000. 463965000.
Acide chlorhydrique ~37% dans l'eau pour biochimie
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.18 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 36.5 to 38.0 %
Bromide (Br) ≤50 ppm
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Free chlorine ≤1 ppm (as Cl)
Ammonium (NH4) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Extractable organic subst ≤5 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité