(+)-3-Carene
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
463990050 463990250
ACRO463990050EA 25.3 EUR InStock
ACRO463990050 ACRO463990250
(+)-3-Carene
(+)-3-Carene
  • Bioactive
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 170 °C
Densité: 0.865
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066417
Numéro CAS: 498-15-7
ONU: 2319
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Density 0.854 to 0.884 kg/l
GC ≥88 %
Specific optical rotation +13.0° to +17.0° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité