Clozapine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
464280010 464280050
ACRO464280010EA 296 EUR InStock
ACRO464280010 ACRO464280050
Clozapine
Clozapine
  • Bioactive
Formule: C₁₈H₁₉ClN₄
Point de fusion: 182…185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153785
Numéro CAS: 5786-21-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité