Olanzapine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine
464290010 464290050
ACRO464290010EA 82 EUR InStock
ACRO464290010 ACRO464290050
Olanzapine
Olanzapine
  • Bioactive
Formule: C₁₇H₂₀N₄S
MW: 312,44 g/mol
Point de fusion: 194 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866702
Numéro CAS: 132539-06-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité