Carteolol hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
464320010 464320050
ACRO464320010EA 114 EUR InStock
ACRO464320010 ACRO464320050
Carteolol hydrochloride
Carteolol hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl
Point de fusion: 278 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00941499
Numéro CAS: 51781-21-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Solubility (0.3 g in 10 ml water) Clear colorless solution
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité