Vandetanib
Fournisseur: Thermo Scientific
464330010 464330050 464332500
ACRO464330010EA 217 EUR InStock
ACRO464330010 ACRO464330050 ACRO464332500
Vandetanib
Vandetanib
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₂₄BrFN₄O₂
MW: 475,4 g/mol
Point de fusion: 240…243 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07772346
Numéro CAS: 443913-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité