β-L-Thymidine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Telbivudine, 1-((2S,4R,5S)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
464550010 464550050
ACRO464550010EA 108 EUR InStock
ACRO464550010 ACRO464550050
β-L-Thymidine
β-L-Thymidine
  • Bioactive
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₅
MW: 242,2286 g/mol
Point de fusion: 185…190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683612
Numéro CAS: 3424-98-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation -15° to -22° (20 °C, 589 nm) (1% in water)
Clarity of solution (1% in water) Clear colorless solution
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité