Hydrogène peroxyde 12% (p/v)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO464570010EA 39.1 EUR InStock
ACRO464570010 ACRO464571000
Hydrogène peroxyde 12% (p/v)
Hydrogène peroxyde
  • Reagent for chemical synthesis
  • Oxidising reagent
Formule: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Densité: 1-May
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
ONU: 2984
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration with KMnO4 11.0 to 13.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité