Kartogenin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-((4-Phenylphenyl)carbamoyl)benzoic acid, 2-([1,1'-Biphenyl]-4-ylcarbamoyl)benzoic acid, 2-(N-(4-Phenylphenyl)carbamoyl)benzoic acid, N-Biphenyl-4-yl-phthalamic acid
464660010 464662500
ACRO464660010EA 404 EUR InStock
ACRO464660010 ACRO464662500
Kartogenin
Kartogenin
  • Bioactive
Formule: C₂₀H₁₅NO₃
MW: 317,344 g/mol
Point de fusion: >280 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00560510
Numéro CAS: 4727-31-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité