N6-Benzoyladenosine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
464690010 464690050
ACRO464690010EA 79.7 EUR InStock
ACRO464690010 ACRO464690050
N6-Benzoyladenosine
N6-Benzoyladenosine
  • Bioactive
Formule: C₁₇H₁₇N₅O₅
MW: 371,35 g/mol
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056988
Numéro CAS: 4546-55-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥95.0 %
Specific optical rotation -46° to -52° (20°C, 589 nm) (1% in DMSO)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité