Neratinib
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: HKI-272, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl)amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide
464700010 464702500
ACRO464700010EA 279 EUR InStock
ACRO464700010 ACRO464702500
Neratinib
Neratinib
  • Bioactive
Formule: C₃₀H₂₉ClN₆O₃
MW: 557 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09752958
Numéro CAS: 698387-09-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1% in DMSO) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité