Pirfenidone
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methyl-1-phenylpyridin-2(1H)-one, 5-Methyl-1-phenyl-2-pyridone
464720010 464722500
ACRO464720010EA 313 EUR InStock
ACRO464720010 ACRO464722500
Pirfenidone
Pirfenidone
  • Bioactive
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Point de fusion: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00866047
Numéro CAS: 53179-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 80 °C, 4 hr, 75 kPa)
Solubility (5% in CH2Cl2) Clear colorless to yellow
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité