Baicalin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5,6-Dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic acid, 5,6-Dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl beta-D-Glucopyranosiduronic acid
464900010 464900050
ACRO464900010EA 33.7 EUR InStock
ACRO464900010 ACRO464900050
Baicalin
Baicalin
  • Bioactive
Formule: C₂₁H₁₈O₁₁
MW: 446,36 g/mol
Point de fusion: 202…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134418
Numéro CAS: 21967-41-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 205 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -80° to -90° (20 °C, 589 nm) (1% in DMSO)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité