Ceftizoxime
Fournisseur: Thermo Scientific
465110010 465110050
ACRO465110010EA 80.9 EUR InStock
ACRO465110010 ACRO465110050
Ceftizoxime
Ceftizoxime
  • Bioactive
Formule: C₁₃H₁₃N₅O₅S₂
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072000
Numéro CAS: 68401-81-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité