Simethicone
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
465170100 465170500
ACRO465170100EA 119 EUR InStock
ACRO465170100 ACRO465170500
Simethicone
Simethicone
  • Bioactive
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 8050-81-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to grey Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Viscosity 475 to 525 CP (25°C)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité