Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
461820050 461820250
ACRO461820050EA 37.2 EUR InStock
ACRO461820050 ACRO461820250
Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Metoclopramide hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl
MW: 336,26 g/mol
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058011
Numéro CAS: 7232-21-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité