Silibinin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
463030010 463030050 463030250
ACRO463030010EA 36.4 EUR InStock
ACRO463030010 ACRO463030050 ACRO463030250
Silibinin
Silibinin
  • Bioactive
Formule: C₂₅H₂₂O₁₀
Point de fusion: 164…174 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03225424
Numéro CAS: 22888-70-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Almost white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of A and B)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité