Cidofovir dihydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(((1-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3-hydroxypropan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid dihydrate
463120010 463122500
ACRO463120010EA 721 EUR InStock
ACRO463120010 ACRO463122500
Cidofovir dihydrate
Cidofovir dihydrate
  • Bioactive
Formule: C₈H₁₄N₃O₆P·2H₂O
MW: 315,22 g/mol
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16556167
Numéro CAS: 149394-66-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 10 to 12.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité