Divalproex sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Valproic acid (sodium)(2:1), Sodium hydrogen bis(2-propylpentanoate)
463490250 463491000
ACRO463490250EA 101 EUR InStock
ACRO463490250 ACRO463491000
Divalproex sodium
Divalproex sodium
  • Bioactive
Formule: C₁₆H₃₁NaO₄
MW: 310,4 g/mol
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00879852
Numéro CAS: 76584-70-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Sodium (Na) passes test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité