Nitenpyram
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
463940010 463942500
ACRO463940010EA 314 EUR InStock
ACRO463940010 ACRO463942500
Nitenpyram
Nitenpyram
  • Bioactive
Formule: C₁₁H₁₅ClN₄O₂
MW: 270,72 g/mol
Point de fusion: 70…84 °C
Point d'éclair: >70 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01631161
Numéro CAS: 150824-47-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 85 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité