10H-Phenothiazine-10-propanesulphonic acid sodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
464000010 464000050
ACRO464000010EA 117 EUR InStock
ACRO464000010 ACRO464000050
10H-Phenothiazine-10-propanesulphonic acid sodium salt
10H-Phenothiazine-10-propanesulphonic acid sodium salt
  • Bioactive
Formule: C₁₅H₁₄NNaO₃S₂
MW: 343,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08275674
Numéro CAS: 101199-38-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Almost white to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité