Sitafloxacin sesquihydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
464370010 464372500
ACRO464370010EA 331 EUR InStock
ACRO464370010 ACRO464372500
Sitafloxacin sesquihydrate
Sitafloxacin sesquihydrate
  • Bioactive
Formule: C₁₉H₁₈ClF₂N₃O₃·1.5H₂O
MW: 436,84 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00903720
Numéro CAS: 163253-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 5.5 % to 8.0 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité