Trilostane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
464380010 464382500
ACRO464380010EA 315 EUR InStock
ACRO464380010 ACRO464382500
Trilostane
Trilostane
  • Bioactive
Formule: C₂₀H₂₇NO₃
MW: 329,43 g/mol
Point de fusion: 284 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00199295
Numéro CAS: 13647-35-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité