Thiacloprid
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
464390010 464392500
ACRO464390010EA 168 EUR InStock
ACRO464390010 ACRO464392500
Thiacloprid
Thiacloprid
  • Bioactive
Formule: C₁₀H₉ClN₄S
MW: 252,72 g/mol
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02101042
Numéro CAS: 111988-49-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 138 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité