Diethylcarbamazine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(N,N-Diethylcarbamyl)-4-methylpiperazine, N,N-Diethyl-4-methylpiperazine-1-carboxamide
464510050 464510250
ACRO464510050EA 60.9 EUR InStock
ACRO464510050 ACRO464510250
Diethylcarbamazine
Diethylcarbamazine
  • Bioactive
Formule: C₁₀H₂₁N₃O
MW: 199,293 g/mol
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039124
Numéro CAS: 90-89-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Almost white to yellow Crystals and chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité