Indacaterol maleate
Fournisseur: Thermo Scientific
464650010 464652500
ACRO464650010EA 471 EUR InStock
ACRO464650010 ACRO464652500
Indacaterol maleate
Indacaterol maleate
  • Bioactive
Formule: C₂₄H₂₈N₂O₃·C₄H₄O₄
MW: 508,57 g/mol
Point de fusion: 195…197 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD20526769
Numéro CAS: 753498-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité