Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
56822-1L 56822-250ML 56822-50ML
56822-1LEA 207 EUR InStock
56822-1L SIAM56822-250ML 56822-50ML
Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Immersion oil is used for high resolution (1000X) light microscopy work under oil immersion objective lens.
  • Suitable for Hematology
  • Suitable for Histology
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité