Bag clips for Stomacher® bags
Fournisseur: Seward (FermionX)
BA6099 BA6097
432-3116EA 429 EUR InStock
432-3116 SEWABA6097
Bag clips for Stomacher® bags
Portoirs Porte-sachets
Specifically designed for Seward Stomacher® 400 bags.
  • Eliminates any leakage during storage or incubation
  • Provides a reusable alternative to closure bags
  • Easily cleaned with most lab disinfectants (not autoclavable)
These bag clips allow fast and easy securing of the Stomacher® bags.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité