L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Lead-free steam indicator tapes, Comply™
Fournisseur: 3M MEDICAL
M1322-24 M1322-18 1322-12
489-0107EA 25.1 EUR InStock
489-0107 817-0118 MMME1322-12
Lead-free steam indicator tapes, Comply™
Indicateurs de stérilisation
An exposure monitor that securely seals packs, and provides a visual assurance that the package has been exposed to the steam sterilisation process.
  • Not made with natural rubber latex
  • Trusted, high-quality adhesive
  • Lead-free ink means no hazardous waste issues
  • Stretchable backing that minimises tape peel off during sterilisation
  • Can be written on or labeled with pre-printed labels
As an exposure monitor, Comply™ Indicator tapes securely seal packs and enable CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to theMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité