PTB7-Th (PCE10), Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Scientific
H66975.MEEA 2890 EUR InStock
H66975.ME H66975.MD H66975.MC
PTB7-Th (PCE10), Réactif photovoltaïque organique (OPV)
PTB7-Th (PCE10)
Formule: (C₄₉H₅₇FO₂S₆)n
Numéro CAS: 1469791-66-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,58 ± 0,02 eV
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité