PffBT4T-2OD (PCE11), Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Scientific
H66126.MCEA 796 EUR InStock
H66126.MC H66126.MD H66126.ME
PffBT4T-2OD (PCE11), Réactif photovoltaïque organique (OPV)
PffBT4T-2OD (PCE11)
Formule: (C₆₂H₈₈N₂S₅F₂)n
Numéro CAS: 1644164-62-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,63 ± 0,02 eV
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité