PBDB-T-2F (PCE14), Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: PCE135
H66179.MC H66179.MD H66179.ME
H66179.MCEA 756 EUR InStock
H66179.MC H66179.MD H66179.ME
PBDB-T-2F (PCE14), Réactif photovoltaïque organique (OPV)
PBDB-T-2F (PCE14)
Formule: (C₆₈H₇₆F₂O₂S₈)n
Numéro CAS: 1802013-83-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,85 ± 0,02 eV
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité