PTQ10, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Poly[(thiophene)-alt-(6,7-difluoro-2-(2-hexyldecyloxy)quinoxaline)]
H66106.MC H66106.MD H66106.ME
H66106.MCEA 566 EUR InStock
H66106.MC H66106.MD H66106.ME
PTQ10, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
PTQ10
Formule: (C₂₈H₃₆F₂N₂OS)n
Numéro CAS: 2270233-86-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,96 ± 0,02 eV
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité