Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Scientific
H66726.ME H66726.03
H66726.MEEA 595 EUR InStock
H66726.ME H66726.03
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Numéro MDL: MFCD00217686
Numéro CAS: 104934-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy T.b.d.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité