BTP-4Cl, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Scientific
H66315.MCEA 796 EUR InStock
H66315.MC H66315.ME H66315.MD
BTP-4Cl, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
BTP-4Cl
Formule: C₈₂H₈₆Cl₄N₈O₂S₅
MW: 1517,75 g/mol
Numéro CAS: 2414918-25-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,36 ± 0,02 eV
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité