ITIC-M, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Scientific
H66035.MC H66035.MD H66035.ME
H66035.MCEA 688 EUR InStock
H66035.MC H66035.MD H66035.ME
ITIC-M, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
ITIC-M
Formule: C₉₆H₈₆O₂N₄S₄
MW: 1456,00 g/mol
Numéro CAS: 2047352-80-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,65 ± 0,02 eV
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité