IEICO-4Cl, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Fournisseur: Thermo Scientific
H66752.MC H66752.MD H66752.ME
H66752.MCEA 688 EUR InStock
H66752.MC H66752.MD H66752.ME
IEICO-4Cl, Réactif photovoltaïque organique (OPV)
IEICO-4Cl
Formule: C₁₁₄H₁₁₄Cl₄N₄O₄S₄
MW: 1874,22 g/mol
Numéro CAS: 2240998-88-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,26 ± 0,02 eV
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité