Disinfectant hand soap, Soft care sensisept
Fournisseur: Diversey
Soft Care
DIVY100984866EA 160 EUR InStock
DIVY100984866
Disinfectant hand soap, Soft care sensisept
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Soft Care Sensisept is an extremely mild, which combines cosmetic products' aspects which acts as effective disinfectant.
  • Good cleaning performance
  • Provides good skin care
  • Effective bactericidal agent
  • Perfume free
The innovative technology ensures extreme disinfection which is mild on skin.
Attention: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité